Wichtige Dokumente
ENA447958687
Enamine
4,6-dichloro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-210123-100MG
CHF 285.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-210123-100MG
CHF 285.50
Iupac Name
4,6-dichloro-2-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3O/c10-7-6(5-15)8(11)13-9(12-7)14-3-1-2-4-14/h5H,1-4H2
InChIKey
QPQPNBHOKOYKQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)