Merck
ENA447958596
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-5(9)6-2-3-10-7(8)4-6/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
QVVCZZBVMDPSEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)