Merck
ENA447958276
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-(oxolan-3-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.75
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl (tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O3.ClH/c14-11(13-10-4-6-15-7-10)16-8-9-3-1-2-5-12-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
InChIKey
WFGVPDLAHVSVNA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)