Merck
ENA447957529
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-11-3-5(7-1)6-8-4-9-10-6/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9,10)
InChIKey
PITAOAMPNWOWCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205616
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)