Wichtige Dokumente
ENA447957496
Enamine
2-cyclobutyl-3-hydrazinylpyrazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-207270-100MG
CHF 340.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-207270-100MG
CHF 340.10
Iupac Name
2-cyclobutyl-3-hydrazineylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-12-8-7(6-2-1-3-6)10-4-5-11-8/h4-6H,1-3,9H2,(H,11,12)
InChIKey
OQMANAPVMKZFTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)