Merck
ENA447957057
Enamine
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
Lieferanten-SKU: EN300-207742-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-207742-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-13(11-7-12-8-11)9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
SFKHXPYARZXBAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)