Merck
ENA447957052
Enamine
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-207663-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-207663-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8-2-3-10-9(6-8)7-11-4-5-12-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
GGOWTFFZMXVNCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)