Merck
ENA447956180
Enamine
2-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-203005-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-203005-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
282-283
Iupac Name
2-amino[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-7-6(9(13)14)4-5-2-1-3-11-8(5)12-7/h1-4H,(H,13,14)(H2,10,11,12)
InChIKey
OWIABIJQOSFTKB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203005
Melting Point
282-283
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203005
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)