Wichtige Dokumente
ENA447956112
Enamine
2-bromo-4-(propan-2-yl)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
EUR 152.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
EUR 152.90
Iupac Name
2-bromo-4-isopropylphenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
BHZOYEUHMVUPJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045