Merck
ENA447955994
Enamine
5-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Größe auswählen
50 MG
CHF 561.10
100 MG
CHF 719.70
250 MG
CHF 1’008.30
500 MG
CHF 1’562.10
1 G
CHF 1’991.10
2.5 G
CHF 3’859.20
5 G
CHF 5’688.30
10 G
CHF 8’411.80
Lieferanten-SKU: EN300-115072-50MG
CHF 561.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 561.10
100 MG
CHF 719.70
250 MG
CHF 1’008.30
500 MG
CHF 1’562.10
1 G
CHF 1’991.10
2.5 G
CHF 3’859.20
5 G
CHF 5’688.30
10 G
CHF 8’411.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-115072-50MG
CHF 561.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-11-5-7(12-8)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChIKey
APDVGCUZIITDCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)