Merck
ENA447955861
Enamine
3-(pyridin-2-ylsulfanyl)propan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
Lieferanten-SKU: EN300-205062-100MG
CHF 350.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-205062-100MG
CHF 350.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
184-186
Iupac Name
3-(pyridin-2-ylthio)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8;;/h1-2,4,6H,3,5,7,9H2;2*1H
InChIKey
JSSSRZKFDPZPLL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
Melting Point
184-186
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)