Merck
ENA447955746
Enamine
5-bromo-6-nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-202660-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-202660-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-6-nitroisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O3/c9-6-1-4-3-10-8(12)5(4)2-7(6)11(13)14/h1-2H,3H2,(H,10,12)
InChIKey
NSZNCBCSKKEKTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202660
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202660
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)