Wichtige Dokumente
ENA444725308
Enamine
3-bromo-2,2-difluoropropan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-203452-50MG
CHF 774.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-203452-50MG
CHF 774.30
Iupac Name
3-bromo-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H5BrF2O/c4-1-3(5,6)2-7/h7H,1-2H2
InChIKey
JCDHRVTXINIMAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)