Merck
ENA444725283
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-98149-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-98149-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8;/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
SNAKODNYSNFMPS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98149
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)