Merck
ENA444724220
Enamine
tert-butyl N-(4-sulfanylcyclohexyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 513.00
250 MG
CHF 713.20
500 MG
CHF 1’098.00
1 G
CHF 1’394.40
2.5 G
CHF 2’879.00
5 G
CHF 5’645.40
Lieferanten-SKU: EN300-200743-100MG
CHF 513.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 513.00
250 MG
CHF 713.20
500 MG
CHF 1’098.00
1 G
CHF 1’394.40
2.5 G
CHF 2’879.00
5 G
CHF 5’645.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-200743-100MG
CHF 513.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-sulfanylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-4-6-9(15)7-5-8/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
DYBMNZSSIAKCBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)