Merck
ENA444723546
Enamine
[5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Größe auswählen
50 MG
CHF 406.40
100 MG
CHF 585.80
250 MG
CHF 815.90
500 MG
CHF 1’259.20
1 G
CHF 1’601.10
2.5 G
CHF 3’094.80
5 G
CHF 4’558.60
10 G
CHF 6’737.40
Lieferanten-SKU: EN300-199393-50MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 406.40
100 MG
CHF 585.80
250 MG
CHF 815.90
500 MG
CHF 1’259.20
1 G
CHF 1’601.10
2.5 G
CHF 3’094.80
5 G
CHF 4’558.60
10 G
CHF 6’737.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-199393-50MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(4-12)11-3-6/h1-3,12H,4H2
InChIKey
OALSPSYYLWXNHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)