Merck
ENA444723148
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
121-123
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,4,6-7,12H,3,5,11H2
InChIKey
ALEWOQWOFUSKHR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Melting Point
121-123
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)