Merck
ENA444722990
Enamine
(1-tert-butyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-191983-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-191983-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-(tert-butyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H14N4/c1-7(2,3)11-6(4-8)9-5-10-11/h5H,4,8H2,1-3H3
InChIKey
XBDAQUIRZHEBOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)