Merck
ENA444722792
Enamine
4-benzyl-5-[(1H-indol-3-yl)methyl]morpholin-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-((1H-indol-3-yl)methyl)-4-benzylmorpholin-3-one
Inchi Code
1S/C20H20N2O2/c23-20-14-24-13-17(22(20)12-15-6-2-1-3-7-15)10-16-11-21-19-9-5-4-8-18(16)19/h1-9,11,17,21H,10,12-14H2
InChIKey
XIUMSCXALUUQEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196592
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)