Merck
ENA432540567
Enamine
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
Größe auswählen
100 MG
CHF 468.80
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
Lieferanten-SKU: EN300-95562-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 468.80
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-95562-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
35-36
Iupac Name
3-amino-2-methyl-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-4(7,2-5)3-6/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
RBOBRXOSWNUVEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Melting Point
35-36
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)