Merck
ENA432539143
Enamine
3-(2-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c12-11-4-2-1-3-10(11)8-5-6-9(13)7-8;/h1-4,8-9H,5-7,13H2;1H
InChIKey
YEPWNKGGCAGQDW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195616
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)