Merck
ENA432539136
Enamine
2-[(thian-4-yl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-195502-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-195502-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NOS.ClH/c9-4-3-8-7-1-5-10-6-2-7;/h7-9H,1-6H2;1H
InChIKey
XBCVVWUAAPUBLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)