Merck
ENA432538761
Enamine
2-[(2-methyloxolan-3-yl)amino]ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
Lieferanten-SKU: EN300-194568-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-194568-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((2-methyltetrahydrofuran-3-yl)amino)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6-7(2-5-10-6)8-3-4-9/h6-9H,2-5H2,1H3
InChIKey
QXVIKVHWCDFMML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194568
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194568
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)