Wichtige Dokumente
ENA432538600
Enamine
3-(3-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-193721-50MG
CHF 384.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-193721-50MG
CHF 384.30
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(13)7-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7,13H2
InChIKey
SXEOLQMEORRYNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)