Merck
ENA432538327
Enamine
3-(oxan-2-yloxy)propan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
Lieferanten-SKU: EN300-192950-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-192950-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7,9H2
InChIKey
PINDPKDQUUUYJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)