Wichtige Dokumente
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-99696-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-99696-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
InChIKey
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)