Merck
ENA429361660
Enamine
3-bromo-3-methylbut-1-yne
Größe auswählen
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 797.70
5 G
CHF 1’160.40
10 G
CHF 1’699.90
Lieferanten-SKU: EN300-91996-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 797.70
5 G
CHF 1’160.40
10 G
CHF 1’699.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-91996-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-3-methyl-1-butyne
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChIKey
AETOGZWYRRUFFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)