Merck
ENA429359965
Enamine
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 396.00
250 MG
CHF 546.80
500 MG
CHF 835.40
1 G
CHF 1’057.70
Lieferanten-SKU: EN300-189067-100MG
CHF 396.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 396.00
250 MG
CHF 546.80
500 MG
CHF 835.40
1 G
CHF 1’057.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189067-100MG
CHF 396.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.ClH/c1-11-9-2-6-14(7-3-9)10-8-12-4-5-13-10;/h4-5,8-9,11H,2-3,6-7H2,1H3;1H
InChIKey
BPDGLFHNTWBWJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)