Merck
ENA429359730
Enamine
{2-[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]ethyl}(methyl)amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 381.40
250 MG
CHF 423.00
500 MG
CHF 550.40
1 G
CHF 667.40
2.5 G
CHF 1’039.20
5 G
CHF 1’404.50
10 G
CHF 1’947.90
Lieferanten-SKU: EN300-188505-100MG
CHF 381.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 381.40
250 MG
CHF 423.00
500 MG
CHF 550.40
1 G
CHF 667.40
2.5 G
CHF 1’039.20
5 G
CHF 1’404.50
10 G
CHF 1’947.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-188505-100MG
CHF 381.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((2R,6S)-2,6-dimethylmorpholino)-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-8-6-11(5-4-10-3)7-9(2)12-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
InChIKey
ZAMMKCCLXWJERE-DTORHVGOSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)