Merck
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
Lieferanten-SKU: EN300-188323-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-188323-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
InChIKey
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)