Merck
ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 233.50
250 MG
CHF 314.10
500 MG
CHF 470.10
1 G
CHF 589.70
2.5 G
CHF 1’147.40
5 G
CHF 1’437.30
Lieferanten-SKU: EN300-188237-100MG
CHF 233.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 233.50
250 MG
CHF 314.10
500 MG
CHF 470.10
1 G
CHF 589.70
2.5 G
CHF 1’147.40
5 G
CHF 1’437.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-188237-100MG
CHF 233.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)