Wichtige Dokumente
ENA429358426
Enamine
ethyl 3-bromoimidazo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-179108-100MG
CHF 468.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-179108-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
ethyl 3-bromoimidazo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)8-12-4-7-11-3-6(10)5-13(7)8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
YLUKWNDHFDDSRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179108
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)