Merck
ENA428683640
Enamine
4-(N-methylacetamido)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
198-200
Iupac Name
4-[acetyl(methyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
WPHGIIWEXHFKHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186835
Melting Point
198-200
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)