Wichtige Dokumente
ENA428683366
Enamine
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-184445-100MG
CHF 199.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-184445-100MG
CHF 199.70
mp (Schmelzpunkt)
149-150
Iupac Name
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,14)
InChIKey
UXXIHDNWWGDWOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)