Wichtige Dokumente
ENA428683296
Enamine
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-184079-100MG
CHF 69.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-184079-100MG
CHF 69.70
mp (Schmelzpunkt)
220-222
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
InChIKey
CNLRDZVFVXOEHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)