Merck
ENA428682773
Enamine
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
Lieferanten-SKU: EN300-180679-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-180679-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
137-138
Iupac Name
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-2,5,7,9,15H,3-4,6,8H2,(H,16,17)
InChIKey
AZZZVAUBRCDMFI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180679
Melting Point
137-138
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)