Merck
ENA428682480
Enamine
methyl 5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-7-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
Lieferanten-SKU: EN300-181142-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-181142-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-6-3-7-5-11-12-9(7)8(4-6)10(13)14-2/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
XXWSKIHMZYFOME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)