Wichtige Dokumente
ENA428074433
Enamine
2-amino-2-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-182109-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-182109-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
amino{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2S/c10-9(11,12)16-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChIKey
YZMCWXXDCWXRPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182109
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)