Merck
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
Lieferanten-SKU: EN300-180868-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-180868-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
InChIKey
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)