Merck
ENA428073711
Enamine
(R)-cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
(R)-cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9(7-4-5-7)8-3-1-2-6-10-8;/h1-3,6-7,9,11H,4-5H2;1H/t9-;/m1./s1
InChIKey
SOKSZTMXNHLAQA-SBSPUUFOSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182008
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182008
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)