Wichtige Dokumente
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-177799-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-177799-50MG
CHF 436.30
mp (Schmelzpunkt)
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
InChIKey
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)