Wichtige Dokumente
ENA428072571
Enamine
2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl}ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-170389-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-170389-100MG
CHF 376.50
Iupac Name
2-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H18O3/c11-6-4-9-3-1-2-5-10(9)12-7-8-13-10/h9,11H,1-8H2
InChIKey
RQUYFWFESBKKAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170389
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)