Merck
ENA423210636
Enamine
butyl[1-(5-methylfuran-2-yl)ethyl]amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
Lieferanten-SKU: EN300-32770-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-32770-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[1-(5-methyl-2-furyl)ethyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H19NO/c1-4-5-8-12-10(3)11-7-6-9(2)13-11/h6-7,10,12H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
AKZGSNHKFAIWDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)