Wichtige Dokumente
ENA423210359
Enamine
[1-(pyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl]methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-173650-100MG
CHF 126.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-173650-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
[1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidinyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.2ClH/c11-8-9-2-6-14(7-3-9)10-12-4-1-5-13-10;;/h1,4-5,9H,2-3,6-8,11H2;2*1H
InChIKey
BTMPTBVFEBPRFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173650
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)