Wichtige Dokumente
ENA423210037
Enamine
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-173242-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-173242-100MG
CHF 376.50
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H17NO2.ClH/c17-11-15(14-9-5-2-6-10-14)16(18)19-12-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H
InChIKey
JJJARRYOIJJCTH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)