Merck
ENA423209463
Enamine
adamantane-1-carbothioamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
Lieferanten-SKU: EN300-170088-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-170088-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-adamantanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H17NS/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)
InChIKey
ONLDDZWBSCSPTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)