Wichtige Dokumente
ENA423208949
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-170235-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-170235-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(6-14)8-2-4-9(5-3-8)10(11,12)13;/h2-5,7H,6,14H2,1H3;1H
InChIKey
RJWADBDKUXCYNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170235
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)