Wichtige Dokumente
ENA423208933
Enamine
2-ethoxy-4-[4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]aniline trihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-170036-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-170036-100MG
CHF 380.40
mp (Schmelzpunkt)
220-221
Iupac Name
2-ethoxy-4-(4-isopropylpiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H25N3O.3ClH/c1-4-19-15-11-13(5-6-14(15)16)18-9-7-17(8-10-18)12(2)3;;;/h5-6,11-12H,4,7-10,16H2,1-3H3;3*1H
InChIKey
FSGLXVOLTBRXLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)