Merck
ENA423200687
Enamine
4-chloro-5H,6H,7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chloro-5H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6(7H)-one
Inchi Code
1S/C6H4ClN3OS/c7-5-4-6(9-2-8-5)12-1-3(11)10-4/h2H,1H2,(H,10,11)
InChIKey
MKDDAWZPKMATGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160484
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)