Merck
ENA423200196
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
Lieferanten-SKU: EN300-157205-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-157205-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(7-14)12-13/h1-6,14H,7H2
InChIKey
FZOOJFYRSITVFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)